주요 문서
AMBH990F7218
Ambeed, Inc.
4-Bromo-2-ethylbenzoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
229.07
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
4-bromo-2-ethylbenzoic acid
Inchi Code
1S/C9H9BrO2/c1-2-6-5-7(10)3-4-8(6)9(11)12/h3-5H,2H2,1H3,(H,11,12)
InChI key
QICLFMFOLSIPOD-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/644984-78-1.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)