주요 문서
AMBH990F6C4A
Ambeed, Inc.
Ethyl 3-(benzyloxy)propanoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
208.26
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
ethyl 3-(benzyloxy)propanoate
Inchi Code
1S/C12H16O3/c1-2-15-12(13)8-9-14-10-11-6-4-3-5-7-11/h3-7H,2,8-10H2,1H3
InChI key
LVOWOUOVYMJIQJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/127113-02-4.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)