주요 문서
AMBH990F6C44
Ambeed, Inc.
5-Methyl-3,4-diphenyl-4,5-dihydroisoxazol-5-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
253.3
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
5-methyl-3,4-diphenyl-4,5-dihydro-5-isoxazolol
Inchi Code
1S/C16H15NO2/c1-16(18)14(12-8-4-2-5-9-12)15(17-19-16)13-10-6-3-7-11-13/h2-11,17-18H,1H3
InChI key
BNIZQHTYBYXOQS-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/181696-73-1.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/181696-73-1.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)