주요 문서
AMBH990F6C02
Ambeed, Inc.
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
207.13
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzamide
Inchi Code
1S/C8H5F4NO/c9-6-3-4(8(10,11)12)1-2-5(6)7(13)14/h1-3H,(H2,13,14)
InChI key
BQNZIRSNAKWERJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/207853-64-3.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/207853-64-3.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)