주요 문서
AMBH990F6BD0
Ambeed, Inc.
(6-Chloro-5-methoxypyridin-3-yl)boronic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
187.39
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
6-chloro-5-methoxy-3-pyridinylboronic acid
Inchi Code
1S/C6H7BClNO3/c1-12-5-2-4(7(10)11)3-9-6(5)8/h2-3,10-11H,1H3
InChI key
OJBRJRLOQQAEOJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1548827-73-1.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1548827-73-1.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)