주요 문서
AMBH990F6B82
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 3-(4-bromophenyl)azetidine-1-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
312.21
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
tert-butyl 3-(4-bromophenyl)-1-azetidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C14H18BrNO2/c1-14(2,3)18-13(17)16-8-11(9-16)10-4-6-12(15)7-5-10/h4-7,11H,8-9H2,1-3H3
InChI key
JBAYRFVIYCKUHT-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or semi-solid or liquid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1203681-52-0.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1203681-52-0.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)