주요 문서
AMBH990F6B5D
Ambeed, Inc.
6-Isopropyl-2-methylpyrimidin-4-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
152.2
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
6-isopropyl-2-methyl-4-pyrimidinol
Inchi Code
1S/C8H12N2O/c1-5(2)7-4-8(11)10-6(3)9-7/h4-5H,1-3H3,(H,9,10,11)
InChI key
BPNVGKGRJUTRJJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/34126-99-3.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)