주요 문서
AMBH990F6A0F
Ambeed, Inc.
3,5-Diethynylpyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
127.15
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
3,5-diethynylpyridine
Inchi Code
1S/C9H5N/c1-3-8-5-9(4-2)7-10-6-8/h1-2,5-7H
InChI key
VERYSOHHELIELQ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/67227-90-1.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)