주요 문서
AMBH990F6761
Ambeed, Inc.
1-Bromo-4-isobutoxybenzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
229.12
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
1-bromo-4-isobutoxybenzene
Inchi Code
1S/C10H13BrO/c1-8(2)7-12-10-5-3-9(11)4-6-10/h3-6,8H,7H2,1-2H3
InChI key
FMAIALVMJJUXSB-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/30752-23-9.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)