주요 문서
AMBH990F65D3
Ambeed, Inc.
15-Bromopentadecan-1-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
307.31
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
15-bromo-1-pentadecanol
Inchi Code
1S/C15H31BrO/c16-14-12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-13-15-17/h17H,1-15H2
InChI key
NFKUZUMZRQLYCW-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/59101-27-8.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)