주요 문서
AMBH990F65BC
Ambeed, Inc.
1,3-Dimethylpyrrolidine-3-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
143.19
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
1,3-dimethyl-3-pyrrolidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H13NO2/c1-7(6(9)10)3-4-8(2)5-7/h3-5H2,1-2H3,(H,9,10)
InChI key
NQIXAABODWHHFU-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/912771-28-9.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)