주요 문서
AMBH990F6143
Ambeed, Inc.
Thiomorpholine-4-carbonyl chloride 1,1-dioxide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
197.64
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
thiomorpholine-4-carbonyl chloride 1,1-dioxide
Inchi Code
1S/C5H8ClNO3S/c6-5(8)7-1-3-11(9,10)4-2-7/h1-4H2
InChI key
IGTZDYSBSFTPPP-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/39093-77-1.html
Synonym
1,1-Dioxo-1lambda6-thiomorpholine-4-carbonyl chloride
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)