주요 문서
AMBH990F6122
Ambeed, Inc.
Ethyl 5-bromo-4-nitrothiophene-2-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
280.1
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
ethyl 5-bromo-4-nitro-2-thiophenecarboxylate
Inchi Code
1S/C7H6BrNO4S/c1-2-13-7(10)5-3-4(9(11)12)6(8)14-5/h3H,2H2,1H3
InChI key
QVUTZAIXJIKBLR-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2160-52-3.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)