주요 문서
AMBH990F60E1
Ambeed, Inc.
Cyanomethyl dimethylcarbamodithioate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
160.26
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
cyanomethyl dimethyldithiocarbamate
Inchi Code
1S/C5H8N2S2/c1-7(2)5(8)9-4-3-6/h4H2,1-2H3
InChI key
LVCZXSPJNILIPO-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/61540-35-0.html
픽토그램
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/61540-35-0.html