주요 문서
AMBH990F6050
Ambeed, Inc.
5-Bromo-2-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyrimidine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
257.01
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
5-bromo-2-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyrimidine
Inchi Code
1S/C6H4BrF3N2O/c7-4-1-11-5(12-2-4)13-3-6(8,9)10/h1-2H,3H2
InChI key
CEPMXQTXQLBEDD-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or semi-solid or liquid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/433683-47-7.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/433683-47-7.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)