주요 문서
AMBH990F6036
Ambeed, Inc.
5-Borono-1-naphthoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
216
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
5-(dihydroxyboryl)-1-naphthoic acid
Inchi Code
1S/C11H9BO4/c13-11(14)9-5-1-4-8-7(9)3-2-6-10(8)12(15)16/h1-6,15-16H,(H,13,14)
InChI key
NBMJISAJLZTPOX-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/216060-11-6.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)