주요 문서
AMBH990F5FDA
Ambeed, Inc.
Diphenyl(quinuclidin-4-yl)methanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
293.41
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
diphenyl(quinuclidin-4-yl)methanol
Inchi Code
1S/C20H23NO/c22-20(17-7-3-1-4-8-17,18-9-5-2-6-10-18)19-11-14-21(15-12-19)16-13-19/h1-10,22H,11-16H2
InChI key
VUUAKOZGGDHCRP-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/461648-39-5.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/461648-39-5.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)