주요 문서
AMBH98C8E620
Ambeed, Inc.
Ethyl 2-methyl-3-oxopentanoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
158.2
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
ethyl 2-methyl-3-oxopentanoate
Inchi Code
1S/C8H14O3/c1-4-7(9)6(3)8(10)11-5-2/h6H,4-5H2,1-3H3
InChI key
YXZUMIRYUCTIGL-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/759-66-0.html
Synonym
Ethyl 2-methyl-3-oxopentanoate
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)