주요 문서
AMBH98C8E4DE
Ambeed, Inc.
2,5-Dichloro-4-methylpyridine-3-carbonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
187.03
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2,5-dichloro-4-methylnicotinonitrile
Inchi Code
1S/C7H4Cl2N2/c1-4-5(2-10)7(9)11-3-6(4)8/h3H,1H3
InChI key
BCQVIWRFKUYDMT-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/101320-87-0.html
Synonym
2,5-dichloro-4-methylnicotinonitrile
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.ambeed.com/products/101320-87-0.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)