주요 문서
AMBH98C8E38B
Ambeed, Inc.
N-Methyl-6-nitrobenzo[d]thiazol-2-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
209.23
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
N-methyl-6-nitro-1,3-benzothiazol-2-amine
Inchi Code
1S/C8H7N3O2S/c1-9-8-10-6-3-2-5(11(12)13)4-7(6)14-8/h2-4H,1H3,(H,9,10)
InChI key
JMSNXQWUGURTSO-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/132509-67-2.html
픽토그램
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)