주요 문서
AMBH98C8E2EA
Ambeed, Inc.
2-Bromoisophthalic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
245.03
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-bromoisophthalic acid
Inchi Code
1S/C8H5BrO4/c9-6-4(7(10)11)2-1-3-5(6)8(12)13/h1-3H,(H,10,11)(H,12,13)
InChI key
LOICBODWTPYJIW-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/22433-91-6.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)