주요 문서
AMBH98C8E17C
Ambeed, Inc.
2,4-Dioxo-1,2,3,4-tetrahydroquinazoline-6-sulfonyl chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
260.66
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydro-6-quinazolinesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C8H5ClN2O4S/c9-16(14,15)4-1-2-6-5(3-4)7(12)11-8(13)10-6/h1-3H,(H2,10,11,12,13)
InChI key
LEFXQSDJQGOMPS-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/56044-12-3.html
픽토그램
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/56044-12-3.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)