콘텐츠로 건너뛰기
10월 1일 머크 공급 단가 조정 – 공지사항의 안내를 참고하세요. [자세히 보기]
Merck
모든 사진(1)
Key Documents
AMBH98C8DEC6
Ambeed, Inc.
Quinoline-2-carbohydrazide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
187.2
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-quinolinecarbohydrazide
Inchi Code
1S/C10H9N3O/c11-13-10(14)9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)12-9/h1-6H,11H2,(H,13,14)
InChI key
JTDPJYXDDYUJBS-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/5382-44-5.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/5382-44-5.html