주요 문서
AMBH98C8DE42
Ambeed, Inc.
3-Amino-5-chloropyrazine-2-carbonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
154.56
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
3-amino-5-chloro-2-pyrazinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C5H3ClN4/c6-4-2-9-3(1-7)5(8)10-4/h2H,(H2,8,10)
InChI key
FSVRTOKNIQGMQP-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/54632-11-0.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)