주요 문서
AMBH98C8DD8E
Ambeed, Inc.
2,5-Dichlorothiazole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
154.02
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2,5-dichloro-1,3-thiazole
Inchi Code
1S/C3HCl2NS/c4-2-1-6-3(5)7-2/h1H
InChI key
XPJACWOWEJJYRD-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/16629-14-4.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.ambeed.com/products/16629-14-4.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)