주요 문서
AMBH98C8DD4B
Ambeed, Inc.
Pyrimidine-5-carboxamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
123.11
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
5-pyrimidinecarboxamide
Inchi Code
1S/C5H5N3O/c6-5(9)4-1-7-3-8-2-4/h1-3H,(H2,6,9)
InChI key
QDXGKRWDQCEABB-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/40929-49-5.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/40929-49-5.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)