주요 문서
AMBH98C8DCDE
Ambeed, Inc.
(1-Aminoisoquinolin-7-yl)methanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
174.2
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
(1-amino-7-isoquinolinyl)methanol
Inchi Code
1S/C10H10N2O/c11-10-9-5-7(6-13)1-2-8(9)3-4-12-10/h1-5,13H,6H2,(H2,11,12)
InChI key
BRDJELCDPZJVIF-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/221050-76-6.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)