주요 문서
AMBH98C8DACB
Ambeed, Inc.
((Propane-2,2-diylbis(4,1-phenylene))bis(oxy))bis(ethane-2,1-diyl) bis(2-methylacrylate)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
452.55
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-[4-(1-{4-[2-(methacryloyloxy)ethoxy]phenyl}-1-methylethyl)phenoxy]ethyl 2-methylacrylate
Inchi Code
1S/C27H32O6/c1-19(2)25(28)32-17-15-30-23-11-7-21(8-12-23)27(5,6)22-9-13-24(14-10-22)31-16-18-33-26(29)20(3)4/h7-14H,1,3,15-18H2,2,4-6H3
InChI key
VIYWVRIBDZTTMH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,2-8C
Purity
90%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid or Semi-Solid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/24448-20-2.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/24448-20-2.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)