주요 문서
AMBH98C8D4E1
Ambeed, Inc.
4-Bromo-1-ethoxy-2-ethylbenzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
229.12
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
4-bromo-1-ethoxy-2-ethylbenzene
Inchi Code
1S/C10H13BrO/c1-3-8-7-9(11)5-6-10(8)12-4-2/h5-7H,3-4H2,1-2H3
InChI key
FCBPYBOOXFYKJC-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/749932-54-5.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)