주요 문서
AMBH98C8D4DC
Ambeed, Inc.
4-(3-Bromopropoxy)phenylboronic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
258.91
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
4-(3-bromopropoxy)phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C9H12BBrO3/c11-6-1-7-14-9-4-2-8(3-5-9)10(12)13/h2-5,12-13H,1,6-7H2
InChI key
BKESUWDVKSJULT-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/957034-33-2.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)