주요 문서
AMBH98C8D47F
Ambeed, Inc.
(3-Chloro-4-fluoro-5-isopropoxyphenyl)boronic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
232.45
MDL number:
Iupac Name
3-chloro-4-fluoro-5-isopropoxyphenylboronic acid
Inchi Code
1S/C9H11BClFO3/c1-5(2)15-8-4-6(10(13)14)3-7(11)9(8)12/h3-5,13-14H,1-2H3
InChI key
OLVVISTZKBAJPC-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2096331-77-8.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)