주요 문서
AMBH9884D793
Ambeed, Inc.
2-(6-Hydroxy-[1,1'-biphenyl]-3-carbonyl)benzoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
318.33
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-[(6-hydroxy[1,1'-biphenyl]-3-yl)carbonyl]benzoic acid
Inchi Code
1S/C20H14O4/c21-18-11-10-14(12-17(18)13-6-2-1-3-7-13)19(22)15-8-4-5-9-16(15)20(23)24/h1-12,21H,(H,23,24)
InChI key
PKHPZNKXOBWFCX-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/84627-04-3.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/84627-04-3.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)