주요 문서
AMBH9884D6A1
Ambeed, Inc.
Sodium 3,4-difluorobenzoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
180.09
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
sodium 3,4-difluorobenzoate
Inchi Code
1S/C7H4F2O2.Na/c8-5-2-1-4(7(10)11)3-6(5)9;/h1-3H,(H,10,11);/q;+1/p-1
InChI key
ABEWMCSPOKFJCI-UHFFFAOYSA-M
저장 온도
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/522651-44-1.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)