주요 문서
AMBH9884D4C8
Ambeed, Inc.
6-Amino-2,3-dihydrobenzo[b]thiophene 1,1-dioxide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
183.23
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2,3-dihydro-1-benzothiophen-6-amine 1,1-dioxide
Inchi Code
1S/C8H9NO2S/c9-7-2-1-6-3-4-12(10,11)8(6)5-7/h1-2,5H,3-4,9H2
InChI key
NDCJFBRTZJCWDQ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/20503-39-3.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)