주요 문서
AMBH9884D433
Ambeed, Inc.
1-(6-Aminobenzo[d][1,3]dioxol-5-yl)ethanone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
179.18
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
1-(6-amino-1,3-benzodioxol-5-yl)ethanone
Inchi Code
1S/C9H9NO3/c1-5(11)6-2-8-9(3-7(6)10)13-4-12-8/h2-3H,4,10H2,1H3
InChI key
DWTHYSZSRJOMSC-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/28657-75-2.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)