주요 문서
AMBH9884D430
Ambeed, Inc.
3-(2-(Piperidin-1-yl)ethoxy)aniline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
220.31
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
3-[2-(1-piperidinyl)ethoxy]aniline
Inchi Code
1S/C13H20N2O/c14-12-5-4-6-13(11-12)16-10-9-15-7-2-1-3-8-15/h4-6,11H,1-3,7-10,14H2
InChI key
FLRCQMIOFFBPAU-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/373824-23-8.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)