주요 문서
AMBH9884D3E5
Ambeed, Inc.
5-(2-Fluorophenyl)furan-2-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
206.17
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
5-(2-fluorophenyl)-2-furoic acid
Inchi Code
1S/C11H7FO3/c12-8-4-2-1-3-7(8)9-5-6-10(15-9)11(13)14/h1-6H,(H,13,14)
InChI key
GRMHOKHCKXBRIB-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/353761-02-1.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)