주요 문서
AMBH9884CFBE
Ambeed, Inc.
4-Cyanophenyl 4-ethylbenzoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
251.28
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
4-cyanophenyl 4-ethylbenzoate
Inchi Code
1S/C16H13NO2/c1-2-12-3-7-14(8-4-12)16(18)19-15-9-5-13(11-17)6-10-15/h3-10H,2H2,1H3
InChI key
ULFIAHFQEURGOU-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/56131-48-7.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/56131-48-7.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)