주요 문서
AMBH9884CFA3
Ambeed, Inc.
2-Bromo-N-cyclopropylpyridin-4-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
213.08
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-bromo-N-cyclopropylpyridin-4-amine
Inchi Code
1S/C8H9BrN2/c9-8-5-7(3-4-10-8)11-6-1-2-6/h3-6H,1-2H2,(H,10,11)
InChI key
APOMRNXLDZFNLJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1432754-26-1.html
픽토그램
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1432754-26-1.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)