주요 문서
AMBH9884CEB8
Ambeed, Inc.
[1,3]Dioxolo[4',5':4,5]benzo[1,2-d]thiazol-6-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
194.21
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
[1,3]dioxolo[4,5-f][1,3]benzothiazol-6-amine
Inchi Code
1S/C8H6N2O2S/c9-8-10-4-1-5-6(12-3-11-5)2-7(4)13-8/h1-2H,3H2,(H2,9,10)
InChI key
GAIRHYOGMGDIGP-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/50850-94-7.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.ambeed.com/products/50850-94-7.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)