주요 문서
AMBH9884CD84
Ambeed, Inc.
2-Ethynyl-3-methylthiophene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
122.19
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-ethynyl-3-methylthiophene
Inchi Code
1S/C7H6S/c1-3-7-6(2)4-5-8-7/h1,4-5H,2H3
InChI key
OXECOAGMUUJLPS-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/81294-11-3.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)