주요 문서
AMBH9884CBFF
Ambeed, Inc.
5-Amino-3-methylisothiazole-4-carbonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
139.18
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
5-amino-3-methyl-4-isothiazolecarbonitrile
Inchi Code
1S/C5H5N3S/c1-3-4(2-6)5(7)9-8-3/h7H2,1H3
InChI key
PJQFZPWSFDVYIF-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/41808-35-9.html
픽토그램
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)