주요 문서
AMBH9884C949
Ambeed, Inc.
(4-(1-(Pyrrolidin-1-yl)ethyl)phenyl)boronic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
219.09
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
4-[1-(1-pyrrolidinyl)ethyl]phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C12H18BNO2/c1-10(14-8-2-3-9-14)11-4-6-12(7-5-11)13(15)16/h4-7,10,15-16H,2-3,8-9H2,1H3
InChI key
NQLHGKJEUGXKQH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/868395-81-7.html
픽토그램
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)