주요 문서
AMBH9884C923
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 4-(2-methoxy-2-oxoethylidene)piperidine-1-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
255.31
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
tert-butyl 4-(2-methoxy-2-oxoethylidene)-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C13H21NO4/c1-13(2,3)18-12(16)14-7-5-10(6-8-14)9-11(15)17-4/h9H,5-8H2,1-4H3
InChI key
OHLLSFRHFHSUES-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Pale-yellow to Yellow-brown Liquid or Solid or Semi-solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/169206-65-9.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)