주요 문서
AMBH9884C7E6
Ambeed, Inc.
2-Chloro-6,7,8,9-tetrahydro-5H-benzo[7]annulen-5-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
194.66
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-chloro-6,7,8,9-tetrahydro-5H-benzo[a]cyclohepten-5-one
Inchi Code
1S/C11H11ClO/c12-9-5-6-10-8(7-9)3-1-2-4-11(10)13/h5-7H,1-4H2
InChI key
IJVMAZHBJAEZEB-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid or Semi-Solid or solid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/24127-36-4.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)