주요 문서
AMBH9884C67F
Ambeed, Inc.
3-(4-Bromo-3-chlorophenyl)propanoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
263.52
MDL number:
Iupac Name
3-(4-bromo-3-chlorophenyl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C9H8BrClO2/c10-7-3-1-6(5-8(7)11)2-4-9(12)13/h1,3,5H,2,4H2,(H,12,13)
InChI key
KVTFMKUQYPWUHK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/791601-07-5.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)