주요 문서
AMBH9884C64F
Ambeed, Inc.
1-(4-(Difluoromethyl)phenyl)ethanone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
170.16
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
1-[4-(difluoromethyl)phenyl]ethanone
Inchi Code
1S/C9H8F2O/c1-6(12)7-2-4-8(5-3-7)9(10)11/h2-5,9H,1H3
InChI key
XSVXRIZSFVAIRI-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or semi-solid or lump or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/179990-93-3.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)