주요 문서
AMBH9884C544
Ambeed, Inc.
2-Bromo-6-fluoro-3-methoxybenzaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
233.04
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-bromo-6-fluoro-3-methoxybenzaldehyde
Inchi Code
1S/C8H6BrFO2/c1-12-7-3-2-6(10)5(4-11)8(7)9/h2-4H,1H3
InChI key
KJXBFVPVUAXWKZ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/154650-22-3.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)