주요 문서
AMBH9884C532
Ambeed, Inc.
2-Cyano-3-phenylpropionic Acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
175.19
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-cyano-3-phenylpropanoic acid
Inchi Code
1S/C10H9NO2/c11-7-9(10(12)13)6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6H2,(H,12,13)
InChI key
VKFDROJPHCZDTC-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/5331-42-0.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)