주요 문서
AMBH9884C3CC
Ambeed, Inc.
(3-Fluoro-2-iodophenyl)methanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
252.03
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
(3-fluoro-2-iodophenyl)methanol
Inchi Code
1S/C7H6FIO/c8-6-3-1-2-5(4-10)7(6)9/h1-3,10H,4H2
InChI key
ONXZKWFZKQVMIG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1261827-82-0.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1261827-82-0.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)